EGARDT1X1
Módulo de purificación E-Gard®
Designed to remove trace of ionic contaminants affecting specific applications.
Quality Level
feature
removes trace contaminants
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
E-Gard®
technique(s)
ion chromatography: suitable
H
32 cm (12.6 in.)
compatibility
for use with Elix® Advantage
shipped in
ambient
General description
El módulo de purificación E-Gard® se ha diseñado para mejorar la calidad del agua purificada eliminando trazas de contaminantes iónicos.
Features and Benefits
- El módulo de purificación E-Gard® consta de una combinación de medios de purificación para eliminar con eficacia trazas de contaminantes que afectan a la pureza del agua.
- Fabricados en polipropileno y polietileno, que son adecuados para producir agua purificada y agua ultrapura y que han sido calificados para baja cantidad de sustancias orgánicas y extraíbles iónicos.
- Cartucho de resina de intercambio iónico
Legal Information
E-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany