Documentos clave
E8015-K
Sigma-Aldrich
Human Total Proinsulin Standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.84
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable