DRUM0200L01
Tambor de polietileno Mobius®
200L used with 3D bag assembly
Sinónimos:
Tambor de polietileno Mobius®, 200 l
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
Categorías relacionadas
Información legal
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany