CVVI01TPT
Durapore® CBR 0,1 µm, Cartucho
cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0
About This Item
Materiales
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
técnicas
bioburden reduction: suitable
Longitud
10 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Tamaño de la unidad
10 in.
filtración área
0.69 m2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Código
Code 0
Descripción general
Cartridge type: Liquid
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations