Documentos clave
CVGL73TP240-P
Durapore® 0,22 µm, Cartucho
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
filtración área
2.07 m2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
código del cartucho
Code 7
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany