Documentos
CVBY73PK1
Millipore
Filtro de cartucho Vitipore® II
sterile; γ-irradiated, pore size 0.65 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
Cartucho filtrante Vitipore® II de 30 pulgadas0,65 μm Código 7
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
reg. compliance
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Vitipore®
parameter
≤27.3 mL/min air diffusion at 620 mbar (9 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 109 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
2.34 m2
gravimetric extractables
≤69 mg/cartridge
matrix
Vitipore® II
pore size
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
input
sample type liquid
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type wine
bubble point
≥965 mbar (14 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
General description
Configuración del dispositivo: Cartucho
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
100 ciclos de vapor in situ (SIP) de 30 min a 109 °C; agua caliente desinfectada 50 veces durante 30 min a 80 °C como máximo
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VITIPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany