Documentos
CPAFS3PRB
Milli-Q
Kit: Progard® 2 Pack y Simfilter y Filtro de ventilación Millex
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
packaging
pkg of 1 kit
Quality Level
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
El módulo de pretratamiento PROGARD® se ha diseñado para pretratar el agua mediante la eliminación de partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre del agua del grifo. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra la incrustación mineral, el ensuciamiento orgánico y la oxidación del cloro.
Ventajas:
  • Protección óptima de la membrana de ósmosis inversa (RO)
  • Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema
Application
Para sistemas AFS® 3/3D
Components
  • PR0G00002 Pretratamiento Progard
  • AFBCTFAFS filtro de bacterias y kit de ventilación
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany