CP26
Anti-Integrin β₁ Mouse mAb (4B7)
liquid, clone 4B7, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B7, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
no debe reaccionar con
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence (2.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (2 µg/ml, no pre-treatment required)
Immunoblotting (not recommended)
Neutralization Studies (see application references)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
A-431 or Jurkat cells or skin tissue
Otras notas
Farnoud, M.R. et al. 1996. Int. J. Cancer67, 45.
Morimoto, C. and Tachibana, K. 1996. Hum. Cell.9, 163.
Webb, D.L. et al. 1996. J. Cell. Biochem.61, 127.
Schaller, M.D. et al. 1995. J. Cell. Biol.130, 1181.
Akiyama, S.K. et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15961.
Albelda, S.M. 1993. Lab. Invest.68, 4.
Evans, C.W. 1992. Cell. Biol. Int. Rep.16, 1.
Albelds, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13