CC123
Caspasa 8, activa recombinante humana
Sinónimos:
FLICE, MASH, Mch5
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
solid
actividad específica
25 units
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
La caspasa-8 es un miembro de la familia de proteasas de cisteína enzimas conversoras de interleucina-1β (ICE). Al igual que ocurre con otras caspasas, la caspasa-8 también existe en las células como una proenzima inactiva. Durante la apoptosis, la procaspasa-8 es procesada en los residuos de aspartato por autoproteólisis y/o escisión por otra caspasa. La forma procesada de la caspasa-8 consiste en subunidades grandes y pequeñas que se asocian para formar la enzima activa. Se ha demostrado que la caspasa-8 activa participa en la proteólisis de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP), una enzima que interviene en la reparación del ADN y el mantenimiento genómico.
La caspasa-8 humana recombinante activa se expresó en E. coli. La caspasa-8 expresada espontáneamente experimenta autoprocesamiento para rendir las subunidades características de la enzima activa. La caspasa-8 recombinante rompe de preferencia los sustratos que consisten en la secuencia de consenso IETD (por ejemplo, IETD-AFC e IETD-PNA). La enzima recombinante también se puede utilizar como control positivo en ensayos de caspasa o para determinar la especificidad de los sustratos de caspasa. Uso recomendado: 0,5-1 unidad para ensayos fluorimétricos de caspasa y 2-4 unidades para ensayos colorimétricos de caspasa. El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Aplicación
Uso recomendado: 0,5-1 unidad para ensayos fluorimétricos de caspasa y 2-4 unidades para ensayos colorimétricos de caspasa.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Definición de unidad
Actividad específica: Donde una unidad de la caspasa-8 recombinante es la actividad enzimática que rompe 1 nmol del sustrato de caspasa IETD-pNA (pNA: pnitroanalina) por hora a 37°C en una disolución de reacción que contiene HEPES 50 mM, NaCl 50 mM, CHAPS al 0,1 %, EDTA 10 mM, glicerol al 5 % y DTT10 mM.
Forma física
Liofilizada. Reconstituya con 25 μl de PBS que contenga glicerol al 15 %.
Almacenamiento y estabilidad
Conservar a -70°C durante 3 a 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Specific caspase pathways are activated in the two stages of cerebral infarction.
A Benchoua,C Guegan,C Couriaud,H Hosseini,N Sampaio,D Morin,B Onteniente
The Journal of Neuroscience null
Jiro Fujita et al.
Microbiology and immunology, 47(6), 447-451 (2003-08-09)
In a previous study, we demonstrated anti-vimentin antibodies in sera of patients with interstitial pneumonia. We hypothesized that antibodies in sera might detect vimentin fragments formed during the process of apoptosis. To prove this, recombinant human vimentin was digested by