CBL1348
Anti-Integrin beta1 Antibody, clone HM beta 1.1
clone HM beta 1.1, from hamster
Sinónimos:
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen
CD29 includes MDF2,
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
hamster
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HM beta 1.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB1(3688)
mouse ... Itgb1(16412)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Integrins
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
NIH3T3, A431
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable