fabricante / nombre comercial
M Air T™
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for use with M Air T™ Compressed Gas and Air Test Kit
Condiciones de envío
ambient
Información legal
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany