AQ502F
Goat Anti-Mouse IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2, FITC conjugate, Species Adsorbed
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable