Saltar a
ALIGNED25
Millipore Alignment Guide for Vacuum Filtration
25 mm, 5/PK
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Alignment Guide, 25 mm, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 25 mm Glass Microanalysis Filter Holder Kits.
Application
25 mm, 5/PK