ACR5000GS
GST Reagent Kit
suitable for protein purification
Sinónimos:
Protein purification kit
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NA.25
Productos recomendados
Línea del producto
Amicon®
técnicas
protein purification: suitable (GSH-tagged proteins)
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml GST Bind resin, 125 mg Glutathione (reduced, free acid), 25ml GST Bind/Wash Buffer (10X), 5 ml GST Reconstitution buffer (10X)
GST Reagent Kit for GSH-tagged protein purification.
Información legal
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
95.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35.5 °C