ABT340
Anti-AES Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Amino-terminal enhancer of split, GRG, ESP1, TLE5, Gp130-associated protein GAM, Protein ESP1, Protein GRG
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TLE5(166)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected AES in HeLa cells.
Cell Structure
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AES in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HEK293 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable