ABS47
Anti-phospho-SMAD3 (Tyr179) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Mothers against DPP homolog 3, MAD homolog 3, Mad3, Mothers against decapentaplegic homolog 3, JV15-2, AMAD3, SMAD family member 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine, bovine, rat
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr179)
Información sobre el gen
human ... SMAD3(4088)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMAD3 in 10 mg of untreated and TGF Beta-treated HaCat cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Untreated and TGF Beta-treated HaCat cell lysates.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable