ABS1614
Anti-Ric-8B/Synembryn-B Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Synembryn-B, Protein Ric-8B, Ric-8B, Ric-8B/Synembryn-B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, rabbit, human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RIC8B(55188)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the endogenous Ric-8B protein in rabbit reticulocyte lysates (RRL) as well as recombinant murine Ric-8B protein (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated the endogenous Ric-8B protein from rabbit reticulocyte lysates/RRL (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Ric-8B/Synembryn-B in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable