ABS1520
Anti-GRASP55 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Golgi reassembly-stacking protein 2, GRS2, Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa, GRASP55, GRASP55
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
hamster, mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GORASP2(26003)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GRASP55 in CHO cells and mouse brain lysate (Joshi, G., et al (2014). PNAS. 111(13):E1230-1239).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRASP55 in HeLa cells (Xiang, Y., and Wang, Y. (2010). J. Cell Biol. 188(2):237-251).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRASP55 in CHO cells (Joshi, G., et al (2014). PNAS. 111(13):E1230-1239).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GRASP55 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable