ABS1484
Anti-RASSF1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Ras association domain-containing protein 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RASSF1(11186)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected RASSF1 in human ovarian cancer, human placenta, and human pancreas tissue sections.
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RASSF1 in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash