ABN1481
Anti-Alpha 2b Adrenergic Receptor
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Alpha-2B adrenergic receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, Alpha-2B adrenoreceptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2BAR Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, Alpha-2B adrenoreceptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2BAR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADRA2B(151)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Alpha 2b Adrenergic Receptor in 10 µg of MCF-10A cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1