ABF207
Anti-TIRP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
TIR domain-containing adapter molecule 2, TICAM-2, Putative NF-kappa-B-activating protein 502, TRIF-related adapter molecule, Toll-like receptor adaptor protein 3, Toll/interleukin-1 receptor domain-containing protein
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TICAM2(353376)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TIRP in mouse kidney cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIRP in human, mouse, and rat kidney tissue lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human, mouse, and rat kidney tissue lysates
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable