ABF125
Anti-S100A8/MRP-8 Antibody (Azide Free)
serum, from rabbit
Sinónimos:
Protein S100-A8, Calgranulin-A, Chemotactic cytokine CP-10, Leukocyte L1 complex light chain, Migration inhibitory factor-related protein 8, MRP-8, p8, Pro-inflammatory S100 cytokine, S100 calcium-binding protein A8, S100A8/MRP-8
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... S100A8(6279)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected S100A8/MRP-8 in mouse arthritic paw tissue (Cesaro, A., et al. (2012). PLOS ONE. 7(9):e4578).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected S100A8/MRP-8 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable