ABE1974
Anti-CHMP1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Charged multivesicular body protein 1b, CHMP1.5, Chromatin-modifying protein 1b, Vacuolar protein sorting-associated protein 46-2, Vps46-2, hVps46-2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 98% homology), bovine (based on 99% homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHMP1B(57132)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected CHMP1B in 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1