ABE1342
Anti-ZBTB4 (KAISO-L1)
from rabbit
Sinónimos:
Zinc finger and BTB domain-containing protein 4, KAISO-like zinc finger protein 1, KAISO-L1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZBTB4(57659)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ZBTB4 (KAISO-L1) in PC3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable