ABC848
Anti-Toso Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Fas apoptotic inhibitory molecule 3, Regulator of Fas-induced apoptosis Toso, Toso
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FAIM3(9214)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Toso in human lung tissue lysate with and without blocking peptide.
Descripción de destino
Despite its predicted molecular weight of 43 kDa, Toso often migrates at 60 kDa in western blots.
Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable