ABC822
Anti-LIMP II Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Lysosome membrane protein 2, 85 kDa lysosomal membrane sialoglycoprotein, LGP85, CD36 antigen-like 2, Lysosome membrane protein II, LIMP II, Scavenger receptor class B member 2, CD36
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCARB2(950)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected LIMP II in human skeletal muscle cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected GPAT-1 in human skeletal muscle tissue lysate with and without blocking peptide.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable