ABC300
Anti-CIDEC Antibody/FSP27
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinónimos:
Cell death activator CIDE-3, Cell death-inducing DFFA-like effector protein C, Fat-specific protein FSP27 homolog, CIDEC/FSP27
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CIDEC(63924)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CIDEC/FSP27 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable