ABC152
Anti-Annexin A2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Annexin A2, Annexin II, Annexin-2, Calpactin I heavy chain, Calpactin-1 heavy chain, Chromobindin-8, Lipocortin II, Placental anticoagulant protein IV, PAP-IV, Protein I, p36
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
primate (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANXA2(302)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Annexin A2 in 10 µg of A549 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
A549 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable