AB9682
Anti-Dardarin Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
LRRK2 Leucine-rich repeat kinase 2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LRRK2(120892)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Brain tissue
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1