AB5886
Anti-Caspr2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Contactin-Associated Protein-like 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CNTNAP2(26047)
Especificidad
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody will also react with mouse due to identical sequence homology. Other species have not been tested.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Otras notas
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3