AB5755
Anti-Glial Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinónimos:
GDNF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GDNF(2668)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that you try the antibody at 1:50-1:500.
ELISA: 1:500-1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable