Documentos clave
AB5585
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-recoverina
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Recoverin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat, frog, chicken
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RCVRN(5957)
mouse ... Rcvrn(19674)
Descripción general
La recoverina es una proteína de unión al calcio expresada en fotorreceptores retinianos y células bipolares de cono mediano. Parece retrasar la terminación de la cascada de fototransducción bloqueando la fosforilación de la rodopsina fotoexcitada.
Especificidad
No se ha probado en otras especies.
Reconoce la recoverina.
Inmunógeno
Recoverina humana recombinante.
Aplicación
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
dilución 1:1 000-1:5 000 utilizando ECL.
Inmunohistoquímica:
1:1 000 (2 horas a temperatura ambiente o durante la noche a 2-8ºC) en cortes de tejido congelados e incluidos en parafina. El fijador sugerido es paraformaldehído al 4 % o paraformaldehído al 3 % con glutaraldehído al 0,1 %. La disolución de permeabilización sugerida es Triton X100 al 0,1 %. El tampón de bloqueo sugerido es disolución salina Tris 0,05 M, pH 7,4 que contiene 2,5 % de BSA, 0,1 % de triton y 0,05 % de azida sódica.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la recoverina utilizando este anticuerpo anti-recoverina validada para utilizar en IC, IH, IH(P) y WB.
Subcategoría de investigación
SNP y sensitivo
Descripción de destino
26 kDa
Ligadura / enlace
Sustituye a: AB5431P
Forma física
Sin purificar
Suero policlonal de conejo. No contiene conservantes.
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
CONTROL POSITIVO: La recoverina se encuentra en los fotorreceptores y en las células bipolares de la retina y en los pinealocitos de la glándula pineal.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Katharina Kruszewski et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(3), 1120-1131 (2016-03-15)
Retinal degeneration is a common feature of several lysosomal storage disorders, including the mucopolysaccharidoses, a group of metabolic disorders that is characterized by widespread accumulation of glycosaminoglycans due to lysosomal enzyme dysfunction. We used a new mouse model of mucopolysaccharidosis
J Cui et al.
Neuroscience, 224, 63-69 (2012-08-23)
Retinal bipolar cells and ganglion cells are known to possess voltage-gated T-type Ca(2+) channels. Previous electrophysiological recording studies suggested that there is differential expression of different T-type Ca(2+) channel α1 subunits among bipolar cells. The detailed expression patterns of the
Kent W Small et al.
Ophthalmology, 123(1), 9-18 (2015-10-29)
To identify specific mutations causing North Carolina macular dystrophy (NCMD). Whole-genome sequencing coupled with reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis of gene expression in human retinal cells. A total of 141 members of 12 families with NCMD and 261
Amani A Fawzi et al.
Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration, 15(7-8), 569-580 (2014-10-17)
Our objective was to present clinicopathologic evidence of anterior visual pathway involvement in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) secondary to a C9orf72 mutation. Two related patients from an extended pedigree with ALS and GGGGCC hexanucleotide repeat expansion in the
Sonia Biswas et al.
PloS one, 9(6), e99075-e99075 (2014-06-12)
In the widely used mouse model of retinal degeneration, rd1, the loss of photoreceptors leads to rhythmic electrical activity of around 10-16 Hz in the remaining retinal network. Recent studies suggest that this oscillation is formed within the electrically coupled