AB3150
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
32 kDa Fragment of beta-Actin
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Fractin Antibody, CT, serum, Chemicon®
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blot: 1:1000-1:4000 for incubation overnight at 4°C. Recommended antibody dilution buffer: TBS with 3% BSA and 0.05% Tween 20, pH 7.4
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
POSITIVE CONTROL: Staurosporin treated neuronal cultures.
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable