AB2232
Anti-Atrial Natriuretic Polypetide Antibody, alpha
from rabbit
Sinónimos:
Atrial natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor A, natriuretic peptide precursor A variant 2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NPPA(4878)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry:
1:50-1:500 on paraffin embedded tissue.
Optimum dilutions need to be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Prior to removing the cap, gently centrifuge the vial and gently mix the solution.
Nota de análisis
Rat Heart
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable