Documentos clave
9710-OP
Millipore
Xylene Cyanol FF
OmniPur® Grade
Sinónimos:
OmniPur® Xylene Cyanol FF
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
blue-green
Condiciones de envío
ambient
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-4-26-23-9-5-19(13-17(23)2)11-12-27-24-10-6-20(14-18(24)3)15-21-7-8-22(34(28,29)30)16-25(21)35(31,32)33;/h5-10,13-16,26H,4,11-12H2,1-3H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b20-15+,27-24?;
Clave InChI
UQGVMAOBDMCVOQ-PULQMKEHSA-M
Descripción general
Tracking dye for DNA gels. Molecular biology grade.
Specifications:
Moisture (H2O): 10% max
Molar absorptivity Em (614 nm, methanol): 30000 min
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable