Documentos clave
96221000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 1000
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Vantage
Parámetros
2-40 °C operating temperature
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
1000 mm
área
3.8 cm2 , cross-sectional
cama Al
750-1000 mm
lecho volumen
285-380 mL
Diámetro
22-22.1 mm