Documentos clave
96100055
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante / nombre comercial
Vantage
Nivel de calidad
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
1 m (3.3 ft)
Diámetro
4.4 cm (1.7 in.)