8.57002
Capping Reagent A for DNA Synthesis
20% n-Methylimidazole in MeCN (v/v), Novabiochem®
Sinónimos:
20% n-Methylimidazole in MeCN (v/v), Novabiochem®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
200
300
Línea del producto
Novabiochem®
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Categorías relacionadas
Descripción general
- 857002.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857002.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857002.2500: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
- 857002.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
41.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5.5 °C