8.55075
Wang resin VHL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinónimos:
p-Benzyloxybenzyl alcohol resin VHL (100-200 mesh), HMP resin VHL (100-200 mesh)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] M. G. Valverde, et al. (2001) Synlett, 6, 741.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.6 - 3.0 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable