8.53066
Boc-Glu-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Glu-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
110-113 °C (decomposition)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/p-2/t6-/m0/s1
Clave InChI
AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -15.5 - -12.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable