Documentos clave
8.52353
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asn(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-N-Me-Asn(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-N-β-trityl-L-asparagine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H34N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
610.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amide
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N([C@@H](CC(=O)NC(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C39H34N2O5/c1-41(38(45)46-26-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(37(43)44)25-36(42)40-39(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
Clave InChI
YZBDIRBPZCFMAZ-DHUJRADRSA-N
Descripción general
Building block for introduction of N-α-methyl-asparagine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.