8.52346
Fmoc-Sec(pMeOBzl)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Sec(pMeOBzl)-OH, Fmoc-Sec(Mob)-OH,Fmoc-S-4-methoxybenzyl selenocysteine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Fmoc-Sec(pMeOBzl)-OH, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Se](C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)Cc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C26H25NO5Se/c1-31-18-12-10-17(11-13-18)15-33-16-24(25(28)29)27-26(30)32-14-23-21-8-4-2-6-19(21)20-7-3-5-9-22(20)23/h2-13,23-24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t24-/m0/s1
Clave InChI
XCPAYIZRJRMXBI-DEOSSOPVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] T. Koide, et al. (1993) Chem. Pharm. Bull., 41, 502.
[2] T. Koide, et al. (1993) Chem. Pharm. Bull., 41, 1596.
[3] D. Besse & L. Moroder (1997) J. Peptide Sci., 3, 442.
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable