Documentos clave
8.45001
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
Msynthplus
Sinónimos:
Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4O
Número de CAS:
Peso molecular:
44.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
200-836-8
presión de vapor
1006 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
140 °C
lim. expl.
4-57 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
temperatura de transición
flash point -20 °C
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.799 - 0.801
Crotonaldehyde (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Praldehyde (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Acetic acid (GC, area%): ≤ 0.25 % (a/a)
Aldol (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
-38.89 °C - closed cup