Documentos clave
8.43954
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
for synthesis
Sinónimos:
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H18LiNSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
167.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
223-725-6
Formulario
solid
bp
114-116 °C/1013 hPa
mp
71 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clave InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C - closed cup