Documentos clave
8.43854
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid
≥97% (acidimetric)
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
137.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (acidimetric)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
B(O)(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
Clave InChI
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable