Documentos clave
8.43816
Sigma-Aldrich
Hydrazinium dichloride
for synthesis
Sinónimos:
Hydrazinium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H4N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
104.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número índice de la CE:
226-283-2
NACRES:
NA.22
solubilidad:
2700 g/L
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
potencia
129 mg/kg LD50, oral (Rat)
91 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
0.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
198 °C (decomposition)
solubilidad
2700 g/L
densidad
1.42 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
770 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl.NN
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
Clave InChI
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable