Documentos clave
8.42007
Sigma-Aldrich
Hexyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
Sinónimos:
Hexyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28BrP
Número de CAS:
Peso molecular:
427.36
Código UNSPSC:
12352128
Número índice de la CE:
225-301-6
Nivel de calidad
mp
198-203 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20H,2-4,14,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
PWDFZWZPWFYFTC-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3