Documentos clave
8.41249
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium acetate
(50% solution in water) for synthesis
Sinónimos:
Tetramethyl ammonium acetate
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
densidad
1.000 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (HClO₄): 45.0 - 55.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3