Documentos clave
8.41133
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
for synthesis
Sinónimos:
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6Cl2O
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
217-299-0
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
bp
148-151 °C
mp
38-39 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1c(ccc(c1)CO)Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup