Documentos clave
8.41018
Sigma-Aldrich
Ethyl salicylate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl salicylate, Salicylic acid ethyl ester, Ethyl-2-hydroxybenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
204-265-5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.1 % (v/v)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
1.3 °C
temperatura de transición
flash point 100 °C
solubilidad
0.25 g/L
densidad
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
Clave InChI
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.128 - 1.132
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C